1-Brom-3,5-difluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Difluorobromobenzene
PC1385-100G PC1385-1KG PC1385-250G
APOSPC1385-100GEA 21.9 EUR
APOSPC1385-100G APOSPC1385-1KG APOSPC1385-250G
1-Brom-3,5-difluorbenzol 98%
1-Brom-3,5-difluorbenzol
Formel: C₆H₃BrF₂
Molecular Weight: 192.99 g/mol
Siedepunkt: 140…141 °C
Schmelzpunkt: –27 °C
Dichte: 1.676 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010305
CAS-Nummer: 461-96-1
UN: 1993
ADR: 3 III