2-Brom-1,1-difluorethylen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1390-25G
PC1390-100G
PC1390-5G
APOSPC1390-25GEA
368
EUR
APOSPC1390-25G
APOSPC1390-100G
APOSPC1390-5G
2-Brom-1,1-difluorethylen 98%
2-Brom-1,1-difluorethylen
Formel:
C₂HBrF₂ Siedepunkt: 6,1 °C Schmelzpunkt: –115 °C Dichte: 1,817 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: <23 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
359-08-0 UN: 3161 ADR: 2.1, |