1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-beta-chloro-4,6-difluorophenetole
PC1393R-1G PC1393R-250MG
APOSPC1393R-1GEA 145 EUR
APOSPC1393R-1G APOSPC1393R-250MG
1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane 97%
1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane
Formel: C₈H₆BrClF₂O
Molecular Weight: 271.5 g/mol
Siedepunkt: 119…122 °C/15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068037
CAS-Nummer: 175203-19-7