3-Brom-3,3-difluor-1-propen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,3-Difluoro-3-bromopropene
PC1394-1G PC1394-25G PC1394-5G
APOSPC1394-1GEA 79.9 EUR
APOSPC1394-1G APOSPC1394-25G APOSPC1394-5G
3-Brom-3,3-difluor-1-propen 98%
3-Brom-3,3-difluor-1-propen
Formel: C₃H₃BrF₂
Molecular Weight: 156,96 g/mol
Siedepunkt: 42 °C
Dichte: 1,543 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00042185
CAS-Nummer: 420-90-6