2'-Brom-4'-fluoracetanilid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-(2-Brom-4-fluorphenyl)acetamid
PC1394M-100G
PC1394M-500G
APOSPC1394M-100GEA
161
EUR
APOSPC1394M-100G
APOSPC1394M-500G
2'-Brom-4'-fluoracetanilid 96%
2'-Brom-4'-fluoracetanilid
Formel:
H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF) Molecular Weight: 232,05 g/mol Schmelzpunkt: 117…119 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061118 CAS-Nummer: 1009-22-9 |