3-Fluor-2-nitrobenzoesäure 98+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1396-10G PC1396-1G PC1396-5G
APOSPC1396-10GEA 195 EUR
APOSPC1396-10G APOSPC1396-1G APOSPC1396-5G
3-Fluor-2-nitrobenzoesäure 98+%
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₄
Molecular Weight: 185.11 g/mol
Schmelzpunkt: 192…195 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368342
CAS-Nummer: 1000339-51-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR