2-Brom-4-fluoranilin 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1397-100G
APOSPC1397-100GEA 39.3 EUR
APOSPC1397-100G
2-Brom-4-fluoranilin 99%
2-Brom-4-fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
Molecular Weight: 190.01 g/mol
Siedepunkt: 221 °C
Schmelzpunkt: 40…41 °C
Dichte: 1.67 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042462
CAS-Nummer: 1003-98-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR