4-Brom-2-fluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1397E-100G PC1397E-250G PC1397E-25G
APOSPC1397E-100GEA 29 EUR
APOSPC1397E-100G APOSPC1397E-250G APOSPC1397E-25G
4-Brom-2-fluoranilin 98%
4-Brom-2-fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
Molecular Weight: 190.01 g/mol
Siedepunkt: 103…108 °C/13mmHg
Schmelzpunkt: 38…42 °C
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010221
CAS-Nummer: 367-24-8
EINECS: 206-685-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III