3-Brom-4-fluorbenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1399-100G PC1399-25G
APOSPC1399-100GEA 59.6 EUR
APOSPC1399-100G APOSPC1399-25G
3-Brom-4-fluorbenzaldehyd 95%
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
Molecular Weight: 203,01 g/mol
Siedepunkt: 138…139 °C/2,5mmHg
Schmelzpunkt: 31…33 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042186
CAS-Nummer: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1