5-Brom-2-fluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1399G-100G
PC1399G-25G
PC1399G-500G
APOSPC1399G-100GEA
30.6
EUR
APOSPC1399G-100G
APOSPC1399G-25G
APOSPC1399G-500G
5-Brom-2-fluorbenzaldehyd 98%
5-Brom-2-fluorbenzaldehyd
Formel:
C₇H₄BrFO Siedepunkt: 230 °C Schmelzpunkt: 23 °C Dichte: 1,71 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 109 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00070755 CAS-Nummer: 93777-26-5 EINECS: 298-056-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...