1-Brom-2-fluorbenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1400-100G PC1400-25G PC1400-500G PC1400-1KG
APOSPC1400-100GEA 23.4 EUR
APOSPC1400-100G APOSPC1400-25G APOSPC1400-500G APOSPC1400-1KG
1-Brom-2-fluorbenzol 99%
1-Brom-2-fluorbenzol
Formel: C₆H₄BrF
Siedepunkt: 155…157 °C
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 1,601 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000282
CAS-Nummer: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
UN: 1993
ADR: 3,III