4-Fluorpyridinhydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1406-1G PC1406-5G PC1406-250MG
APOSPC1406-1GEA 168 EUR
APOSPC1406-1G APOSPC1406-5G APOSPC1406-250MG
4-Fluorpyridinhydrochlorid 95%
4-Fluoropyridine hydrochloride
Formel: C₅H₅ClFN
Molecular Weight: 133,55 g/mol
Schmelzpunkt: 110 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234055
CAS-Nummer: 39160-31-1