1-Brom-3-fluorbenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromofluorobenzene
PC1410-500G
PC1410-100G
APOSPC1410-500GEA
0
EUR
APOSPC1410-500G
APOSPC1410-100G
1-Brom-3-fluorbenzol 99%
1-Brom-3-fluorbenzol
Formel:
C₆H₄BrF Molecular Weight: 175 g/mol Siedepunkt: 148…150 °C Schmelzpunkt: –8 °C Dichte: 1,567 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 46 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000326 CAS-Nummer: 1073-06-9 EINECS: 214-023-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...