2-Brom-α,α,α,5-tetrafluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1421-100G
PC1421-500G
PC1421-1KG
APOSPC1421-100GEA
42.2
EUR
APOSPC1421-100G
APOSPC1421-500G
APOSPC1421-1KG
2-Brom-α,α,α,5-tetrafluortoluol 97%
2-Brom-α,α,α,5-tetrafluortoluol
Formel:
C₇H₃BrF₄ Molecular Weight: 243 g/mol Siedepunkt: 136…143 °C Dichte: 1,695 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 64 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040937 CAS-Nummer: 40161-55-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...