3-Brom-α,α,α,4-tetrafluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Brom-4-fluorbenzotrifluorid, 1-Brom-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzol
PC1422-500G
PC1422-100G
PC1422-25G
APOSPC1422-500GEA
142
EUR
APOSPC1422-500G
APOSPC1422-100G
APOSPC1422-25G
3-Brom-α,α,α,4-tetrafluortoluol 98%
3-Brom-α,α,α,4-tetrafluortoluol
Formel:
C₇H₃BrF₄ Molecular Weight: 243 g/mol Siedepunkt: 148…149 °C Dichte: 1,706 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040938 CAS-Nummer: 68322-84-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...