3-Brom-α,α,α,5-tetrafluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1423-25G PC1423-100G PC1423-500G
APOSPC1423-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1423-25G APOSPC1423-100G APOSPC1423-500G
3-Brom-α,α,α,5-tetrafluortoluol 97%
3-Brom-α,α,α,5-tetrafluortoluol
Formel: C₇H₃BrF₄
Molecular Weight: 243 g/mol
Siedepunkt: 146 °C
Dichte: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042498
CAS-Nummer: 130723-13-6