5-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Brom-2-fluorbenzotrifluorid, 1-Brom-4-fluor-3-(trifluormethyl)benzol
PC1423D-25G
PC1423D-100G
PC1423D-500G
APOSPC1423D-25GEA
24.8
EUR
APOSPC1423D-25G
APOSPC1423D-100G
APOSPC1423D-500G
5-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluol 97%
5-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluol
Formel:
C₇H₃BrF₄ Molecular Weight: 243 g/mol Siedepunkt: 79…80 °C/50mmHg Dichte: 1,72 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042493 CAS-Nummer: 393-37-3 |