4-Brom-2-fluorbenzylamin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
PC1423G-25G
PC1423G-5G
APOSPC1423G-25GEA
92.8
EUR
APOSPC1423G-25G
APOSPC1423G-5G
4-Brom-2-fluorbenzylamin Hydrochlorid 98%
4-Brom-2-fluorbenzylamin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₇BrFN·HCl Molecular Weight: 240.50 g/mol Schmelzpunkt: 254…257 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143266 CAS-Nummer: 147181-08-6 |