α,4-Dibrom-2-fluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Brom-2-fluorbenzylbromid, 1-Brom-4-(brommethyl)-3-fluorbenzol
PC1423H-100G PC1423H-25G PC1423H-5G
APOSPC1423H-100GEA 116 EUR
APOSPC1423H-100G APOSPC1423H-25G APOSPC1423H-5G
α,4-Dibrom-2-fluortoluol 97%
α,4-Dibrom-2-fluortoluol
Formel: C₇H₅Br₂F
Siedepunkt: 126 °C/19mmHg
Schmelzpunkt: 30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055467
CAS-Nummer: 76283-09-5
EINECS: 278-412-7
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III