4-Brom-4'-fluorbiphenyl 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Brom-4-(4-fluorphenyl)benzol
PC1423J-1G
APOSPC1423J-1GEA
94.4
EUR
APOSPC1423J-1G
4-Brom-4'-fluorbiphenyl 99%
4-Brom-4'-fluorbiphenyl
Formel:
C₁₂H₈BrF Molecular Weight: 251,1 g/mol Schmelzpunkt: 92…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017954 CAS-Nummer: 398-21-0 EINECS: 206-909-0 UN: 3152 ADR: 9,II |