1-Brom-4-fluornaphthalin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1426R-100G PC1426R-25G
APOSPC1426R-100GEA 114 EUR
APOSPC1426R-100G APOSPC1426R-25G
1-Brom-4-fluornaphthalin
1-Bromo-4-fluoronaphthalene
Formel: C₁₀H₆BrF
Molecular Weight: 225,06 g/mol
Schmelzpunkt: 33…37 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051473
CAS-Nummer: 341-41-3
EINECS: 206-434-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR