Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC14280-100MG
PC14280-250MG
APOSPC14280-100MGEA
21.9
EUR
APOSPC14280-100MG
APOSPC14280-250MG
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel:
C₇H₅ClF₃NO₂S Molecular Weight: 259.64 g/mol Schmelzpunkt: 57…59 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02956778 CAS-Nummer: 72850-52-3 |