1-Brom-4-fluor-3-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Brom-2-fluornitrobenzol, 4-Brom-1-fluor-2-nitrobenzol
PC1428D-100G
PC1428D-25G
PC1428D-500G
APOSPC1428D-100GEA
26.1
EUR
APOSPC1428D-100G
APOSPC1428D-25G
APOSPC1428D-500G
1-Brom-4-fluor-3-nitrobenzol 98%
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene
Formel:
C₆H₃BrFNO₂ Molecular Weight: 220 g/mol Siedepunkt: 240…241 °C Schmelzpunkt: 18…19 °C Dichte: 1,786 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00129165 CAS-Nummer: 364-73-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...