4-Brom-2-fluor-6-nitrophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1428G-25G PC1428G-5G
APOSPC1428G-25GEA 79.9 EUR
APOSPC1428G-25G APOSPC1428G-5G
4-Brom-2-fluor-6-nitrophenol 97%
4-Brom-2-fluor-6-nitrophenol
Formel: C₆H₃BrFNO₃
Molecular Weight: 236.00 g/mol
Schmelzpunkt: 63…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013372
CAS-Nummer: 320-76-3