2-Brom-5-fluorphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzene
PC1429A-100G
APOSPC1429A-100GEA 197 EUR
APOSPC1429A-100G
2-Brom-5-fluorphenol 97%
2-Brom-5-fluorphenol
Formel: C₆H₄BrFO
Molecular Weight: 191 g/mol
Siedepunkt: 184…186 °C
Dichte: 1,717 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040939
CAS-Nummer: 147460-41-1
UN: 3334
ADR: 9,III