4-Brom-2-fluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-3-fluoro-4-hydroxybenzene
PC1429E-25G
PC1429E-5G
APOSPC1429E-25GEA
24.8
EUR
APOSPC1429E-25G
APOSPC1429E-5G
4-Brom-2-fluorphenol 98%
4-Brom-2-fluorphenol
Formel:
C₆H₄BrFO Molecular Weight: 191 g/mol Siedepunkt: 82…83 °C/10mmHg Dichte: 1,744 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011722 CAS-Nummer: 2105-94-4 |