2-Brom-4-fluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-3-fluoro-6-methylbenzene
PC1430-100G PC1430-500G PC1430-1KG
APOSPC1430-100GEA 24.8 EUR
APOSPC1430-100G APOSPC1430-500G APOSPC1430-1KG
2-Brom-4-fluortoluol 98%
2-Brom-4-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Molecular Weight: 189.03 g/mol
Siedepunkt: 170…172 °C
Dichte: 1.526 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040828
CAS-Nummer: 1422-53-3
EINECS: 215-830-0