2-Brom-5-fluortoluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Bromo-4-fluoro-2-methylbenzene

PC1430A-100G PC1430A-25G
APOSPC1430A-100GEA 37.7 EUR
APOSPC1430A-100G APOSPC1430A-25G
2-Brom-5-fluortoluol 98%
2-Brom-5-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Molecular Weight: 189.03 g/mol
Siedepunkt: 176…177 °C
Dichte: 1.495 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017921
CAS-Nummer: 452-63-1
EINECS: 207-203-5
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR