3-Brom-4-fluortoluol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzene

PC1440-100G PC1440-250G PC1440-25G
APOSPC1440-100GEA 58 EUR
APOSPC1440-100G APOSPC1440-250G APOSPC1440-25G
3-Brom-4-fluortoluol 99%
3-Brom-4-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Molecular Weight: 189.03 g/mol
Siedepunkt: 168…170 °C
Dichte: 1.507 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040827
CAS-Nummer: 452-62-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR