3-Amino-3-(2-fluorphenyl)propionsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propanoic acid
PC1441-1G PC1441-5G PC1441-10G
APOSPC1441-1GEA 87 EUR
APOSPC1441-1G APOSPC1441-5G APOSPC1441-10G
3-Amino-3-(2-fluorphenyl)propionsäure 95%
3-Amino-3-(2-fluorphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Molecular Weight: 183.1796 g/mol
Schmelzpunkt: 222…224 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00193241
CAS-Nummer: 117391-49-8