1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1446-1G
PC1446-25G
PC1446-5G
APOSPC1446-1GEA
133
EUR
APOSPC1446-1G
APOSPC1446-25G
APOSPC1446-5G
1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel:
C₁₁H₈FNO Molecular Weight: 189,19 g/mol Schmelzpunkt: 123…125 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01443629 CAS-Nummer: 132407-65-9 |