2-(Chloromethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC1448-1G PC1448-5G
APOSPC1448-1GEA 150 EUR
APOSPC1448-1G APOSPC1448-5G
2-(Chloromethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₁₀H₆ClF₃N₂O
Molecular Weight: 262.62 g/mol
Schmelzpunkt: 79…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797380
CAS-Nummer: 753479-67-3