Ethyl-1-(4-fluorobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1453-1G PC1453-500MG PC1453-5G
APOSPC1453-1GEA 275 EUR
APOSPC1453-1G APOSPC1453-500MG APOSPC1453-5G
Ethyl-1-(4-fluorobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-1-(4-fluorobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₄FN₃O₂
Molecular Weight: 263.27 g/mol
Schmelzpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797391
CAS-Nummer: 885950-26-5