3-Fluoro-4'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1455-1G PC1455-500MG
APOSPC1455-1GEA 328 EUR
APOSPC1455-1G APOSPC1455-500MG
3-Fluoro-4'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile 95%
3-Fluoro-4'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Formel: C₁₄H₁₀FNO
Molecular Weight: 227,24 g/mol
Schmelzpunkt: 151…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797371
CAS-Nummer: 123864-93-7