3-Chlor-2,6-difluorbenzoesäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1457-100G
PC1457-10G
PC1457-50G
APOSPC1457-100GEA
377
EUR
APOSPC1457-100G
APOSPC1457-10G
APOSPC1457-50G
3-Chlor-2,6-difluorbenzoesäure 95%
3-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃ClF₂O₂ Molecular Weight: 192.55 g/mol Schmelzpunkt: 126…128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631322 CAS-Nummer: 225104-76-7 |