5-Brom-2-fluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-1-fluoro-2-methylbenzene
PC1460-100G PC1460-500G
APOSPC1460-100GEA 40.6 EUR
APOSPC1460-100G APOSPC1460-500G
5-Brom-2-fluortoluol 97%
5-Brom-2-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Molecular Weight: 189,03 g/mol
Siedepunkt: 95 °C/50mmHg
Dichte: 1,486 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000343
CAS-Nummer: 51437-00-4