2-Chlor-4'-fluoracetophenon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Fluorphenacylchlorid, Chlormethyl-p-fluorphenylketon, 2-Chlor-1-(4-fluorphenyl)ethan-1-on, 2-Chlor-4'-fluoracetophenon, α-Chlor-4-fluoracetophenon
PC1463-100G PC1463-25G PC1463-500G
APOSPC1463-100GEA 52.2 EUR
APOSPC1463-100G APOSPC1463-25G APOSPC1463-500G
2-Chlor-4'-fluoracetophenon 99%
2-Chlor-4'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
Molecular Weight: 172.59 g/mol
Siedepunkt: 247 °C
Schmelzpunkt: 46…50 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011652
CAS-Nummer: 456-04-2
EINECS: 207-256-4
UN: 3261
ADR: 8 II