2-Bromo-3,4,4,5,5,5-hexafluoro-3-(trifluoromethyl)pent-1-ene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1472-25G
PC1472-5G
APOSPC1472-25GEA
0
EUR
APOSPC1472-25G
APOSPC1472-5G
2-Bromo-3,4,4,5,5,5-hexafluoro-3-(trifluoromethyl)pent-1-ene 97%
2-Bromo-3,4,4,5,5,5-hexafluoro-3-(trifluoromethyl)pent-1-ene
Formel:
C₆H₂BrF₉ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153704 CAS-Nummer: 234096-31-2 |