(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxadodecane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Perfluoro-2,5-8-trioxadodecyl bromide
PC1473-25G
PC1473-5G
APOSPC1473-25GEA
301
EUR
APOSPC1473-25G
APOSPC1473-5G
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxadodecane
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxadodecane
Formel:
C₉BrF₁₉O₃ Molecular Weight: 596.98 g/mol Siedepunkt: 60 °C/25mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094130 CAS-Nummer: 330562-47-5 |