1-Bromtetrafluor-2-iodethan 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1480-25G PC1480-2G PC1480-5G
APOSPC1480-25GEA 271 EUR
APOSPC1480-25G APOSPC1480-2G APOSPC1480-5G
1-Bromtetrafluor-2-iodethan 97%
1-Bromtetrafluor-2-iodethan
Formel: BrF₂CCF₂I
Molecular Weight: 306,82 g/mol
Siedepunkt: 78 °C
Dichte: 1,648 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042136
CAS-Nummer: 421-70-5
EINECS: 207-008-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR