3-Brom-5-fluoranisol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-3-fluoro-5-methoxybenzene
PC1483-100G
PC1483-25G
PC1483-5G
APOSPC1483-100GEA
95.7
EUR
APOSPC1483-100G
APOSPC1483-25G
APOSPC1483-5G
3-Brom-5-fluoranisol 96%
3-Brom-5-fluoranisol
Formel:
C₇H₆BrFO Molecular Weight: 205.024 g/mol Siedepunkt: 94 °C/17mmHg Dichte: 1.59 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01861129 CAS-Nummer: 29578-39-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...