1,3,5-Trifluor-2,4,6-triiodbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1493-25G
APOSPC1493-25GEA
121
EUR
APOSPC1493-25G
1,3,5-Trifluor-2,4,6-triiodbenzol
1,3,5-Trifluor-2,4,6-triiodbenzol
Formel:
C₆F₃I₃ Molecular Weight: 509,77 g/mol Schmelzpunkt: 151…159 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06248899 CAS-Nummer: 84322-56-5 |