1-Chlor-2,3-difluor-6-nitrobenzol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-3,4-difluoronitrobenzene
PC1497-1G PC1497-5G PC1497-25G
APOSPC1497-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1497-1G APOSPC1497-5G APOSPC1497-25G
1-Chlor-2,3-difluor-6-nitrobenzol 96%
1-Chloro-2,3-difluoro-6-nitrobenzene
Formel: C₆H₂ClF₂NO₂
Molecular Weight: 193.5354 g/mol
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658262
CAS-Nummer: 169468-83-1