1-Chlor-3-fluor-2-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1499-1G
PC1499-25G
PC1499-5G
APOSPC1499-1GEA
21.9
EUR
APOSPC1499-1G
APOSPC1499-25G
APOSPC1499-5G
1-Chlor-3-fluor-2-nitrobenzol
1-Chlor-3-fluor-2-nitrobenzol
Formel:
C₆H₃ClFNO₂ Molecular Weight: 175,55 g/mol Siedepunkt: 148…152 °C/30mmHg Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06658264 CAS-Nummer: 64182-61-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |