2-Chlor-4,5-difluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1504-25G PC1504-5G PC1504-50G
APOSPC1504-25GEA 207 EUR
APOSPC1504-25G APOSPC1504-5G APOSPC1504-50G
2-Chlor-4,5-difluorbenzonitril 98%
2-Chlor-4,5-difluorbenzonitril
Formel: C₇H₂ClF₂N
Schmelzpunkt: 33…36 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02871619
CAS-Nummer: 135748-34-4