3-Fluor-5-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
PC1508-5G PC1508-1G PC1508-25G
APOSPC1508-5GEA 154 EUR
APOSPC1508-5G APOSPC1508-1G APOSPC1508-25G
3-Fluor-5-methylpyridin
3-Fluor-5-methylpyridin
Formel: C₆H₆FN
Molecular Weight: 111,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095273
CAS-Nummer: 407-21-6