5-Brom-α,α,α-trifluor-2-nitrotoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1510-100G PC1510-25G
APOSPC1510-100GEA 48 EUR
APOSPC1510-100G APOSPC1510-25G
5-Brom-α,α,α-trifluor-2-nitrotoluol 98%
5-Brom-α,α,α-trifluor-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
Siedepunkt: 95…100 °C/5mmHg
Schmelzpunkt: 33…44 °C
Dichte: 1,799 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014706
CAS-Nummer: 344-38-7