2,3,5-Trifluorphenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1511-5G
APOSPC1511-5GEA
74.1
EUR
APOSPC1511-5G
2,3,5-Trifluorphenylboronsäure 95%
2,3,5-Trifluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₄BF₃O₂ Molecular Weight: 175,9 g/mol Schmelzpunkt: 221 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01863166 CAS-Nummer: 247564-73-4 |