Brompentafluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
PC1520-1KG PC1520-250G PC1520-50G
APOSPC1520-1KGEA 295 EUR
APOSPC1520-1KG APOSPC1520-250G APOSPC1520-50G
Brompentafluorbenzol 98%
Brompentafluorbenzol
Grignard reagent (with CuBr in dioxane) can introduce pentafluorophenyl group: Org. Synth. Coll. Vol. 6, 875-1988
Formel: C₆BrF₅
Molecular Weight: 246.96 g/mol
Siedepunkt: 137 °C
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 1.98 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000287
CAS-Nummer: 344-04-7
EINECS: 206-449-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable