5-Fluor-2-methylbenzaldehyd 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1523-25G PC1523-5G PC1523-100G
APOSPC1523-25GEA 55.1 EUR
APOSPC1523-25G APOSPC1523-5G APOSPC1523-100G
5-Fluor-2-methylbenzaldehyd 95%
5-Fluor-2-methylbenzaldehyd
Formel: C₈H₇FO
Molecular Weight: 138,14 g/mol
Siedepunkt: 99 °C/30mmHg
Dichte: 1,145 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02261763
CAS-Nummer: 22062-53-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR